Learn More
Di-beta-carbetoxietil-d8-metilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-beta-carbethoxyethyl-d8-methylamine |
| CAS | 1189723-57-6 |
| Fórmula molecular | C11 2H8 H13 N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO4/c1-4-15-10(13)6-8-12(3)9-7-11(14)16-5-2/h4-9H2,1-3H3/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OCC)C([2H])([2H])C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3-tetradeuterio-3-[metil-(1,1,2,2-tetradeuterio-3-etoxi-3-oxopropil)amino]propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 239.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.1973 |