Learn More
Ácido Di-Beta, Beta'-Cloroetilfosfórico, TRC
Código de producto. 17924115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17924115 25 mg 25 miligramos
17994035 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17924115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36679025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3040-56-0
Fórmula molecular C4H9Cl2O4P
Peso molecular (g/mol) 222.99
Sinónimo Ethanol, 2-chloro-, hydrogen phosphate (7CI, 8CI, 9CI), Bis(2-chloroethyl) hydrogen phosphate, Bis(2-chloroethyl) phosphate, Bis(chloroethyl) phosphate, Bis(β-chloroethyl) phosphate, Bis(β-chloroethyl) phosphoric acid, Di-2-Chloroethyl phosphate, Di-β,β'-Chloroethylphosphoric acid
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno BIS(2-cloroetilo)
SMILES OP(=O)(OCCCl)OCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-beta,beta-Chloroethylphosphoric Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9Cl2O4P/c5-1-3-9-11(7,8)10-4-2-6/h1-4H2,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.9616
Porcentaje de pureza >95%