Learn More
[Di(benciloxi)metil]benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [Di(benzyloxy)methyl]benzene |
| CAS | 5784-65-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H20 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,1'-[(Phenylmethylene)bis(oxymethylene)]bisbenzene, Benzaldehyde, dibenzyl acetal (6CI,7CI,8CI), [Di(benzyloxy)methyl]benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20O2/c1-4-10-18(11-5-1)16-22-21(20-14-8-3-9-15-20)23-17-19-12-6-2-7-13-19/h1-15,21H,16-17H2 |
| SMILES | C(OC(OCc1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | bis(fenilmetoxi)metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 304.38 |
| Mostrar más |