Learn More
Hidrógeno-ortofosfato diamónico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10335360 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10335360 500 g 500 GR
10345360 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10335360 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/5320/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7783-28-0
Fórmula molecular H9N2O4P
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00010891
Clave InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC phosphoric acid diamine
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Color Blanco
pH 7.9 to 8.3
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo