Learn More
Citrato de hidrógeno Di-amonio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10418400 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10418400 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10418400 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/5200/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
500g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 3012-65-5
pH 4.3
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C6H14N2O7
Número MDL 13068
Clave InChI YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC 3-carboxi-3-hidroxipentanedioato de diamonio
Peso molecular (g/mol) 226.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.19g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid, diammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2