Learn More
Di-4-ANBDQPQ (Mezcla de isómeros E/Z, ~90%), TRC
Código de producto. 17979064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17979064 10 mg 10 miligramos
17999724 0.5 mg 0.50 miligramo
17988204 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17979064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41643310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1005388-96-4
Fórmula molecular C37H49N3 • 2(Br)
Peso molecular (g/mol) 535.802799
Sinónimo 4-[4-[6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl]-1,3-butadien-1-yl]-1-[3-(trimethylammonio)propyl]quinolinium Bromide, JPW 6003
SMILES C[N+](C)(CCC[N+]1=CC=C(/C=C/C=C\C2=CC3=C(C=C(C=C3)N(CCCC)CCCC)C=C2)C4=C1C=CC=C4)C.[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-4-ANBDQPQ (Mixture of E/Z isomers)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H49N3.2BrH/c1-6-8-24-38(25-9-7-2)35-22-21-33-29-31(19-20-34(33)30-35)15-10-11-16-32-23-27-39(26-14-28-40(3,4)5)37-18-13-12-17-36(32)37;;/h10-13,15-23,27,29-30H,6-9,14,24-26,28H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2