Learn More
Ácido di-2-tienilglicólico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetic Acid |
| CAS | 4746-63-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H8 O3 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Glycolic acid, di-2-thienyl- (7CI,8CI), (Hydroxy)(di-2-thienyl)acetic acid, 2-Hydroxy-2,2-di(2-thienyl)acetic acid, Di-2-thienylglycolic acid, alpha,alpha-Di(2-thienyl)glycolic acid, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O3S2/c11-9(12)10(13,7-3-1-5-14-7)8-4-2-6-15-8/h1-6,13H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C(O)(c1cccs1)c2cccs2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-2,2-ditiofen-2-ilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |
| Mostrar más |