Learn More
Di-2-tienil sulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456097 5 g 5 g
15446097 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33284.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3988-99-6 | C8H6S3 | 198.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3988-99-6
Fórmula molecular C8H6S3
Peso molecular (g/mol) 198.32
Número MDL MFCD00052047
Clave InChI AKYIWBKPINOXJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-thienylthio thiophene, thiophene, 2,2'-thiobis, thiophene,2,2'-thiobis, 2-2-thienylsulfanyl thiophene, 2-thiophen-2-ylsulfanyl thiophene, 2-thienyl sulfide, di-2-thienyl sulfide, 2,2'-thiobisthiophene, di 2-thienyl sulphide
PubChem CID 138094
Nombre IUPAC 2-tiofen-2-ilsulfaniltiofeno
SMILES S(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-2-thienyl sulfide
Densidad 1.311
Punto de ebullición 102°C to 104°C (0.9 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.649
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.32
Porcentaje de pureza 97%