Learn More
Di-2-tienilcetona, 98%
Código de producto. 11439952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439952 1 g 1 g
11449952 5 g 5 g
11459952 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439952 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12062.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 704-38-1 | C9H6OS2 | 194,266 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 704-38-1
Fórmula molecular C9H6OS2
Peso molecular (g/mol) 194.266
Número MDL MFCD00052096
Clave InChI GUTQMBQKTSGBPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-thienyl ketone, 2-thienyl ketone, di thiophen-2-yl methanone, methanone, di-2-thienyl, di-2-thienylmethanone, di-2-thienyl ketone, di-thiophen-2-yl-methanone, 2-2-thenoyl thiophene, bis thiophen-2-yl methanone
PubChem CID 69713
Nombre IUPAC ditiofen-2-ilmetanona
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-2-thienyl ketone
Punto de fusión 87°C to 90°C
Cantidad 1 g
Beilstein 129168
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.28
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación