Learn More
Di(2-tienil)-1,1,2,2-tetrametildisilano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11452190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452190 5 g 5 g
11442190 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452190 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28938.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124733-24-0
Fórmula molecular C12H18S2Si2
Peso molecular (g/mol) 282.57
Número MDL MFCD09266191
Clave InChI FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis thiophen-2-yl disilane, bis 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi088, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di 2-thienyl disilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di thiophen-2-yl disilane
PubChem CID 14382824
Nombre IUPAC [dimetil(tiofen-2-il)silil]-dimetil-tiofen-2-ilsilano
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CS1)[Si](C)(C)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Punto de fusión 42°C to 44°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.57
Porcentaje de pureza 97%