Learn More
Tionocarbonato de di-2-piridilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420617 1 g 1 g
11430617 5 g 5 g
11440617 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22451.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96989-50-3 | C11H8N2O2S | 232.257 g/mol
Di-2-pyridyl thionocarbonate is used in the synthesis of 10-des(carbamoyloxy)-10-isothiocyanatoporfiromycin. It is also used as a substitute of thiophosgene, in the preparation of isothiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tionocarbonato de di-2-piridilo se utiliza en la síntesis de 10-des(carbamoiloxi)-10-isotiocianatoporfiromicina. También se utiliza como sucedáneo del tiofosgeno, en la preparación de isotiocianato.
Solubilidad
Soluble en agua (9280 g/l).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96989-50-3
Fórmula molecular C11H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 232.257
Número MDL MFCD00074870
Clave InChI IKYOVSVBLHGFMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-2-pyridyl thionocarbonate, o,o-di pyridin-2-yl carbonothioate, o,o'-di-2-pyridyl thiocarbonate, o,o-dipyridin-2-yl carbonothioate, di 2-pyridyl thionocarbonate, carbonothioic acid, o,o-di-2-pyridinyl ester, di 2-pyridyloxy methane-1-thione, o,o-dipyridin-2-yl thiocarbonate, bis pyridin-2-yloxy methanethione, di-2-pyridyl thiocarbomate
PubChem CID 719784
Nombre IUPAC dipiridina-2-iloximetanetiona
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC(=S)OC2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-2-pyridyl thionocarbonate
Punto de fusión 96°C to 99°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water 9280g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.26
Porcentaje de pureza 98%