Learn More
Cetona de di(2-piridilo), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421548 25 g 25 g
15401548 1 g 1 g
15411548 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55322.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19437-26-4 | C11H8N2O | 184.198 g/mol
di-2-Pyridyl ketone has been used in the preparation of unusual {Ni(II)(3)Ln(III)(?-OR)(6)}(3+) complexes with a star topology. Its monoanionic form has been used in the synthesis of triangular Ni(2)M (M = lanthanide, Y) complexes. The Schiff base ligands derived from di-2-pyridyl ketone exhibit ant proliferative activity in SK-N-MC neuroepithelioma (cancer) cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La cetona de di-2-piridilo se ha utilizado en la preparación de complejos {Ni(II)(3)Ln(III)(μ-OR)(6)}(3+) poco usuales con topología de ″estrella″. Su forma monoaniónica se ha utilizado en la síntesis de complejos triangulares Ni(2)M (M = lantanida, Y). Los ligandos de base de Schiff derivados de la cetona de di-2-piridilo muestran actividad antiproliferativa en las células del neuroepitelioma SK-N-MC (cáncer).
Solubilidad
Baja solubilidad en agua.
Notas
Desecar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19437-26-4
Fórmula molecular C11H8N2O
Peso molecular (g/mol) 184.198
Número MDL MFCD00006288
Clave InChI QPOWUYJWCJRLEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-2-pyridyl ketone, di pyridin-2-yl methanone, bis 2-pyridyl ketone, 2,2'-carbonyldipyridine, di 2-pyridyl ketone, methanone, di-2-pyridinyl, 2,2'-dipyridyl ketone, 2-pyridine-2-carbonyl pyridine, pyridyl ketone
PubChem CID 88065
Nombre IUPAC dipiridin-2ilmetanona
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)C2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di(2-pyridyl) ketone
Punto de fusión 52°C to 55°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 126598
Información de solubilidad Low solubility in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.2
Porcentaje de pureza 99%