Learn More
Di-(2-Hidroxifenilimino)etano, puro, para la determinación del calcio, Fisher Chemical
Código de producto. 10338090 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
10 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10338090 10 g Jarra para polvos de plástico 10 GR
1 options
Código de producto. 10338090 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/3100/45
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 1149-16-2
Punto de fusión 201°C
Color Beige
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C14H12N2O2
Número MDL MFCD00002183
Cantidad 10 g
Sinónimo glyoxal bis 2-hydroxyanil, glyoxalbis 2-hydroxyanil, glyoxal bis o-hydroxyanil, glyoxal bis 2-hydroxyaniline, glyoxylidenebis 2-hydroxyaniline, unii-e2aw5xx09u, gbha, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo bisphenol, phenol, 2,2'-1,2-ethanediylidenedinitrilo bis, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo diphenol
Clave InChI OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
Nombre IUPAC 6-[(E)-2-(2-hidroxianilino)etenil]iminociclohexa-2,4-dien-1-ona
Peso molecular (g/mol) 240.26
PubChem CID 5356911
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-(2-hydroxyphenylimino)ethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.