Learn More
Sal de calcio de di(2-hidroxi atorvastatina-d5), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | di(2-Hydroxy Atorvastatin-d5) Calcium Salt |
| CAS | 265989-47-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C66H58D10CaF2N4O12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (βR,ΔR)-2-(4-Fluorophenyl)-β,Δ-dihydroxy-4-[[(2-hydroxyphenyl)amino]carbonyl]-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-d5-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid Calcium Salt (2:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H35FN2O6.Ca/c1-20(2)31-30(33(42)35-26-10-6-7-11-27(26)39)29(21-8-4-3-5-9-21)32(22-12-14-23(34)15-13-22)36(31)17-16-24(37)18-25(38)19-28(40)41;/h3-15,20,24-25,37-39H,16-19H2,1-2H3,(H,35,42)(H,40,41);/q;+2/p-1/t24-,25-;/m1./s1/i3D,4D,5D,8D,9D; |
| SMILES | FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C(C(NC4=CC=CC=C4O)=O)=C(C(C)C)N2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O.[Ca+2] |
| Peso molecular (g/mol) | 1197.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1196.5055 |
| Mostrar más |