Learn More
Di-2-etilhexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10277640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10277640 1 L 1 litro
10043360 250 mL 250 ml
10125353 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10277640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271960010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-20-7 | C16H35N | 241.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-20-7
Fórmula molecular C16H35N
Peso molecular (g/mol) 241.46
Número MDL MFCD00009489
Clave InChI SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-ethylhexyl amine, di 2-ethylhexyl amine, diisooctylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl-n-2-ethylhexyl, bis-2-ethylhexylamine, 2,2'-diethyldihexylamine, 2,2'-diethylhexylamine, di-2-ethylhexyl amine, dihexylamine, 2,2'-diethyl, ccris 4619
PubChem CID 7791
Nombre IUPAC 2-etil-N-(2-etilhexil)hexan-1-amina
SMILES CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-2-ethylhexylamine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -60.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 281.0°C
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2)2NH
Índice de refracción 1.4415 to 1.4435
Cantidad 1 L
Beilstein 04,388
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: <0.2g/L (20 c) in water. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Viscosidad 3.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.46
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-2-ethylhexylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.