Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-2-ethylhexyl Phthalate |
| CAS | 117-81-7 |
| Fórmula molecular | C24H38O4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | dehp, bis 2-ethylhexyl phthalate, di 2-ethylhexyl phthalate, diethylhexyl phthalate, di-sec-octyl phthalate, octyl phthalate, fleximel, octoil |
| Clave InChI | BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC(CC)CCCC |
| Nombre IUPAC | bis(2-etilhexil) benceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 390.564 |
| PubChem CID | 8343 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ftalato de di(2-etilhexilo)
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .