Learn More
Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]tiazepina-11-il)piperazina-1-il))-2-propoxietil propionato, TRC
Código de producto. 30356278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356278 100 mg 100 miligramos
30350413 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417110100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1798840-31-9
Fórmula molecular C40H42N6O3S2
Peso molecular (g/mol) 718.9299
Sinónimo 1-Piperazineacetic acid, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethyl ester, 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethyl 2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]acetate, Quetiapine Fumarate Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepina-6-ilpiperazina-1-il)etoxi]etil 2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepina-6-ilpiperazina-1-il)acetato
SMILES O=C(CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl))-2-propoxyethyl Propionate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H42N6O3S2/c47-38(29-44-19-23-46(24-20-44)40-31-10-2-6-14-35(31)51-37-16-8-4-12-33(37)42-40)49-28-27-48-26-25-43-17-21-45(22-18-43)39-30-9-1-5-13-34(30)50-36-15-7-3-11-32(36)41-39/h1-16H,17-29H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 718.276