Learn More
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10024607 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10024607 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10024607 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430000050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
CAS 321921-71-5
Punto de fusión 109°C to 114°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C24H39P
Número MDL MFCD05861606
Cantidad 5 g
Sinónimo butyldi-1-adamantylphosphine, di adamantan-1-yl butyl phosphine, di 1-adamantyl-n-butylphosphine, butyl di-1-adamantylphosphine, catacxium a, bis 1-adamantyl-butyl-phosphane, bis adamantan-1-yl butyl phosphine, bis adamantan-1-yl butyl phosphane, catacxiuma, catacxium™ a
Clave InChI HTJWUNNIRKDDIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nombre IUPAC bis(adamantan-1-yl)(butyl)phosphane
Peso molecular (g/mol) 358.55
PubChem CID 11371790
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.55
Forma física Crystalline Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.