Learn More
Dhurrin, CVR
Código de producto. 30349082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30349082 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30349082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD30050010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dhurrin
CAS 499-20-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H17 N O7
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-Hydroxymandelonitrile β-D-glucoside
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO7/c15-5-9(7-1-3-8(17)4-2-7)21-14-13(20)12(19)11(18)10(6-16)22-14/h1-4,9-14,16-20H,6H2/t9?,10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC(C#N)c2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxiacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 311.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1005
Porcentaje de pureza >95