missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DHRS12 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15819493
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15819493 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15819493 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA571081

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Human: 100%; Zebrafish: 93%.

Putative oxidoreductase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DHRS12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica DHRS12
N.º de referencia del gen A0PJE2
Alias de gen dehydrogenase/reductase (SDR family) member 12; dehydrogenase/reductase 12; dehydrogenase/reductase SDR family member 12; DHRS12; SDR40C1; short chain dehydrogenase/reductase family 40C, member 1; short-chain dehydrogenase/reductase family 40C member 1; zgc:153679
Símbolos de los genes DHRS12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of human DHRS12.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79758
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.