Learn More
(DHQ)2PHAL, TRC
Código de producto. 30180049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180049 500 mg 500 miligramos
30180113 100 mg 100 miligramos
30179991 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD299920500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140924-50-1
Fórmula molecular C48H54N6O4
Peso molecular (g/mol) 778.98
Sinónimo 1,4-Bis(9-O-dihydroquininyl)phthalazine, 1,4-Bis(9-O-dihydroquinyl)phthalazine, 1,4-Bis(dihydroquinine)phthalazine, (8alpha,9R)-(8' 'alpha,9' 'R)-9,9' '-[1,4-Phthalazinediylbis(oxy)]bis[10,11-dihydro-6'-methoxycinchonan];
SMILES CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@H]2[C@H](Oc3nnc(O[C@@H]([C@@H]4C[C@@H]5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8ccccc38)c9ccnc%10ccc(OC)cc9%10
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (DHQ)2PHAL
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30+,31-,32+,43-,44-,45-,46-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 778.4207