Learn More
DHPS Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235918 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235918 150 μL 150 microlitros
30235786 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30235918
Marca: Proteintech 679981IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The DHPS antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DHPS. This antibody recognizes human antigen. The DHPS antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno DHPS
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1E4F5
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes MIG13
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1725
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1