Learn More
DHPMA, TRC
Código de producto. 30134323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134323 500 mg 500 miligramos
30136309 250 mg 250 miligramos
30004179 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD965260500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23255-15-4
Fórmula molecular C8H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 237.27
Sinónimo N-Acetyl-3-[(2,3-dihydroxypropyl)thio]-alanine
Nombre IUPAC N-acetil-S-(2,3-dihidroxipropil)cisteína
SMILES CC(=O)NC(CSCC(O)CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DHPMA
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO5S/c1-5(11)9-7(8(13)14)4-15-3-6(12)2-10/h6-7,10,12H,2-4H2,1H3,(H,9,11)(H,13,14)
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0671