Learn More
(+)-DHMEQ, MedChemExpress
Código de producto. 16496118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496118 10 mg 10 miligramos
16490216 2 mg 2 miligramos
16488717 5 mg 5 miligramos
16443436 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14645A
MedChemExpress (+)-DHMEQ is an activator of antioxidant transcription factor Nrf2. (+)-DHMEQ is the enantiomer of (-)-DHMEQ. (-)-DHMEQ inhibits NF-kB than its enantiomer (+)-DHMEQ.
(+)-DHMEQ is an activator of antioxidant transcription factor Nrf2. (+)-DHMEQ is the enantiomer of (-)-DHMEQ. (-)-DHMEQ inhibits NF-kB than its enantiomer (+)-DHMEQ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-DHMEQ
CAS 287194-41-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11NO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo (1R,2R,6R)-Dehydroxymethylepoxyquinomicin (1R,2R,6R)-DHMEQ
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (382.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC([C@@H](O)[C@@]1([H])O[C@@]21[H])=CC2=O)C3=CC=CC=C3O
Peso molecular (g/mol) 261.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.23
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation