Learn More
(-)-DHMEQ, MedChemExpress
Descripción
(-)-DHMEQ (Dehydroxymethylepoxyquinomicin) is a potent, selective and irreversible NF-κB inhibitor that covalently binds to a cysteine residue. (-)-DHMEQ inhibits nuclear translocation of NF-κB and shows anti-inflammatory and anticancer activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-DHMEQ |
| CAS | 287194-40-5 |
| Color | Gris |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H11NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Dehydroxymethylepoxyquinomicin |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (191.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1[C@@H](O2)[C@@H]2[C@@H](O)C(NC(C3=C(O)C=CC=C3)=O)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 261.23 |
| Mostrar más |