Learn More
DHBS, MedChemExpress
Código de producto. 16471569
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471569 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16471569 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15914
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress DHBS is Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions.
DHBS is Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DHBS
CAS 54970-72-8
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H3Cl2NaO4S
Sinónimo DCHBS
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (377.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 265.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.05
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Color Blanco
Cantidad 1 g
Forma física Sólido