Learn More
Applied Biosystems™ dGTP BigDye™ Terminator v3.0 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Contiene ADN polimerasa AmpliTaq™, FS, terminadores BigDye v3.0, molde de control pGEM™ - 3Zf(+), cebador de control -21 M13 (directo) y reacción premezclada lista para usar.
- Garantice unos resultados fiables en regiones difíciles y aplicaciones de acabado.
- Moldes de secuenciación con contextos de secuencias problemáticas
- Permite secuenciar moldes problemáticos que los productos químicos estándar no pueden.
- El kit de terminadores con dGTP BigDye™ sustituye el dITP por dGTP y permite avanzar por esas regiones difíciles de secuenciar con confianza, evitando la pérdida de señal temprana en las muestras.
- Optimizado para moldes ricos en GT:obtenga un mayor índice de éxito incluso con moldes difíciles ricos en GT.
- Mediante el uso de las mismas sustancias químicas que los kits de terminadores BigDye™ estándar (solo sustituyendo el dITP [diisotridecil ftalato] por el dGTP [trifosfato de desoxiguanosina]) el kit de terminadores dGTP BigDye™ ofrece un rendimiento comprobado.
- Optimizado para moldes ricos en GT y otros moldes difíciles de secuenciar
Información de órdenes
100 reacciones
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene ADN polimerasa AmpliTaq™, FS, terminadores BigDye v3.0 , molde de control pGEM™ - 3Zf(+), cebador de control -21 M13 (directo) y reacción premezclada lista para usar. Almacenar el kit de -15 a -25 °C. |
| Formato | Placa de 96 o 384 pocillos, tiras de 12 pocillos, tiras de 8 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación con moldes ricos en GT o moldes difíciles |
| N.º de reacciones | 100 reactions |
| Línea de productos | BigDye Terminador, BigDye |
| Tipo de producto | Kit de secuenciación de ciclo de reacción lista para Terminator V3.0 |
| Cantidad | 100 reactions |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Técnica | Secuenciación por terminador de colorante fluorescente |
| Compatibilidad de plantillas | ADN BAC, ADN genómico (bacteriano), ADN plasmídico (≤15 Kb), amplicones de PCR, ADN monocatenario |