Learn More
Applied Biosystems™ dGTP BigDye™ Terminator v1.0 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Contiene ADN polimerasa AmpliTaq®, FS, terminadores BigDye v1.0, molde de control pGEM® - 3Zf(+), cebador de control -21 M13 (directo) y reacción premezclada lista para usar.
- Garantice unos resultados fiables en regiones difíciles y aplicaciones de acabado.
- Moldes de secuenciación con contextos de secuencias problemáticas
- Permite secuenciar moldes problemáticos que los productos químicos estándar no pueden.
- Optimizado para moldes ricos en GT: obtenga un mayor índice de éxito incluso con moldes difíciles ricos en GT.
- Mediante el uso de las mismas sustancias químicas que los kits de terminadores BigDye™ estándar (solo sustituyendo el dITP [diisotridecil ftalato] por el dGTP [trifosfato de desoxiguanosina]) el kit de terminadores dGTP BigDye™ ofrece un rendimiento comprobado.
- Optimizado para moldes ricos en GT y otros moldes difíciles de secuenciar
- Integración fácil en el flujo de trabajo: los kits de terminadores BigDye™ con dGTP no requieren ningún software nuevo ni la recalibración del instrumento, por lo que puede integrarlos fácilmente en su flujo de trabajo actual realizando unos cambios mínimos en los protocolos.
- El kit de terminadores BigDye™ con dGTP sustituye el dITP por dGTP y permite avanzar por esas regiones difíciles de secuenciar con confianza, evitando la pérdida de señal temprana en estas muestras.
Información de órdenes
100 reacciones
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene ADN polimerasa AmpliTaq™, FS, terminadores BigDye v1.0, molde de control pGEM™ - 3Zf(+), cebador de control -21 M13 (directo) y reacción premezclada lista para usar. Almacenar el kit entre -15 y 25 °C. |
| Formato | Placa de 96 o 384 pocillos, tiras de 12 pocillos, tiras de 8 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación con moldes ricos en GT o moldes difíciles |
| N.º de reacciones | 100 reactions |
| Línea de productos | BigDye Terminador, BigDye |
| Tipo de producto | Kit de secuenciación |
| Cantidad | 100 reacciones |
| Técnica | Secuenciación por terminador de colorante fluorescente |
| Compatibilidad de plantillas | ADN BAC, ADN genómico (bacteriano), ADN plasmídico (≤15 Kb), amplicones de PCR, ADN monocatenario |