Learn More
Tocris Bioscience™ γDGG
Descripción
Broad spectrum glutamate receptor antagonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | γDGG |
| CAS | 6729-55-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C7H12N2O5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.18 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 204.182 |