Learn More
DGAT1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16425866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16425866 100 mg 100 miligramos
16497877 5 mg 5 miligramos
16455158 10 mg 10 miligramos
16401387 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16425866 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12425
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress DGAT1-IN-1 is a potent DGAT1 inhibitor with IC50 of < 10 nM(cell lysate from Hep3B cells overexpressing human DGAT1).
DGAT1-IN-1 is a potent DGAT1 inhibitor with IC50 of < 10 nM(cell lysate from Hep3B cells overexpressing human DGAT1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DGAT1-IN-1
CAS 1449779-49-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H28F3N3O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (36.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C[C@H]1CC[C@H](C2=CC=C(C3=CN4C=C(C(NCC5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5)=O)N=C4C=C3)C=C2)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 551.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.56
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism