Learn More
DGAT-1 inhibitor 2, MedChemExpress
Código de producto. 16448078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448078 10 mg 10 miligramos
16423997 50 mg 50 miligramos
16400548 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16448078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50670
MedChemExpress DGAT-1 inhibitor 2 is an effective inhibitor of DGAT-1;antiobesity agents.
DGAT-1 inhibitor 2 is an effective inhibitor of DGAT-1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DGAT-1 inhibitor 2
Forma física Solid
CAS 942999-61-3
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N4O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (59.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC12CCC(CC1)(CC2)C3=CC=C(C=C3)C4=NC5=C(N)N=CN=C5OC4(C)C
Peso molecular (g/mol) 420.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.5
Porcentaje de pureza 95.94%