Learn More
DG172 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16497686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497686 100 mg 100 miligramos
16480338 5 mg 5 miligramos
16447878 10 mg 10 miligramos
16423827 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19737A
MedChemExpress DG172 dihydrochloride is a selective PPARβ/δ antagonist, with an IC50 of 27 nM.
DG172 dihydrochloride is a selective PPARβ/δ antagonist, with an IC50 of 27 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DG172 dihydrochloride
CAS 1361504-77-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22BrCl2N3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 14.29 mg/mL (31.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC(C=CC=C1)=C1/C(C#N)=C/C(C=C2)=CC=C2N3CCN(C)CC3.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 455.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.22
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death