Learn More
DG051, MedChemExpress
Código de producto. 16491099
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491099 1 mg 1 miligramo
16456887 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491099 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10825
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress DG051 is a potent leukotriene A4 hydrolase inhibitor of leukotriene B4 biosynthesis in the enzyme assay with an IC50=47 nM.
DG051 is a potent leukotriene A4 hydrolase inhibitor of leukotriene B4 biosynthesis in the enzyme assay with an IC50=47 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DG051
CAS 929915-58-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25Cl2NO4
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 325 mg/mL (762.32 mM)
SMILES Cl[H].O=C(O)CCCN1CCC[C@H]1COC(C=C2)=CC=C2OC3=CC=C(Cl)C=C3
Peso molecular (g/mol) 426.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.33
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism