Learn More
DG051, MedChemExpress
Descripción
DG051 is a potent leukotriene A4 hydrolase inhibitor of leukotriene B4 biosynthesis in the enzyme assay with an IC50=47 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DG051 |
| CAS | 929915-58-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H25Cl2NO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 325 mg/mL (762.32 mM) |
| SMILES | Cl[H].O=C(O)CCCN1CCC[C@H]1COC(C=C2)=CC=C2OC3=CC=C(Cl)C=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 426.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.33 |
| Mostrar más |