Learn More
Tocris Bioscience™ DFHO
Descripción
DFHO is a mimic of red fluorescent protein (RFP) fluorophore for imaging RNA in living cells. DFHO fluorescence is activated by binding to Corn aptamer (Kd = 70 nM). Excitation/emission maxima (λ) = 505/545 nm; extinction coefficient = 29000 M-1 cm-1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3,5-Difluoro-4-hydroxybenzylidene)-1-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazole-2-carbaldehyde oxime |
| CAS | 1420815-34-4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Light-up Aptamers |
| Fórmula molecular | C12H9F2N3O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.22 |
| Tipo de producto | Fluorophore |
| Pureza | 98% |