Learn More
DFF40/CAD Antibody (36A349), Janelia Fluor™ 549, R&D Systems™
Código de producto. 18605009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18605009 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18605009 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NB12013592JF549
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
DFF40/CAD Monoclonal specifically detects DFF40/CAD in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DFF40/CAD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 36A349
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CADCaspase-activated nuclease, Caspase-activated deoxyribonuclease, Caspase-activated DNase, CPANDNA fragmentation factor 40 kDa subunit, DFF-40DFF40DFF2DNA fragmentation factor subunit beta, DNA fragmentation factor, 40kDa, beta polypeptide (caspase-activated DNase), EC 3.-
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Anti-DFF40 monoclonal antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 205 to 222 of human DFF40.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1677
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG