Learn More
Dezocina, TRC
Código de producto. 30362829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362829 5 mg 5 miligramos
30357495 1 mg 1 miligramo
30361294 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2998005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53648-55-8
Fórmula molecular C16H23NO
Peso molecular (g/mol) 245.36
Sinónimo (5R,11S,13S)-13-Amino-5,6,7,8,9,10,11,12-octahydro-5-methyl-5,11-methanobenzocyclodecen-3-ol, [5R-(5α,11α,13S*)]-13-Amino-5,6,7,8,9,10,11,12-octahydro-5-methyl-5,11-methanobenzocyclodecen-3-ol, (-)-Dezocine, Wy 16225
SMILES C[C@]12CCCCC[C@H]([C@@H]1N)CC3=C2C=C(C=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dezocine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO/c1-16-8-4-2-3-5-12(15(16)17)9-11-6-7-13(18)10-14(11)16/h6-7,10,12,15,18H,2-5,8-9,17H2,1H3/t12-,15-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.178