Learn More
Dextrotiroxina, Mikromol™
Descripción
Dextrotiroxina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dextrothyroxine |
| CAS | 51-49-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Dextrothyroxine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H11 I4 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | D-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-, Thyroxine, D- (8CI), 3,3',5,5'-Tetraiodo-D-thyronine, D-T4, D-Thyroxine, Dextrothyroxine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoico |
| Mostrar más |