Learn More
Dextrotiroxina, LoGiCal
Código de producto. 30462860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30462860 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462860 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1813.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrothyroxine
CAS 51-49-0
Nombres de analitos o componentes Dextrothyroxine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 I4 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo D-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-, Thyroxine, D- (8CI), 3,3',5,5'-Tetraiodo-D-thyronine, D-T4, D-Thyroxine, Dextrothyroxine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES N[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 776.87
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 776.6867 g/mol