Learn More
Dextrosimendán, TRC
Código de producto. 30351934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30351934 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30351934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29955010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrosimendan
CAS 144238-75-5
Fórmula molecular C14H12N6O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-[2-[4-[(4S)-1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]propanedinitrile, (S)-Simendan
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N6O/c1-9-6-13(21)19-20-14(9)10-2-4-11(5-3-10)17-18-12(7-15)8-16/h2-5,9,17H,6H2,1H3,(H,19,21)/t9-/m0/s1
SMILES C[C@H](C(C1=CC=C(N/N=C(C#N)/C#N)C=C1)=NN2)CC2=O
Peso molecular (g/mol) 280.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1073