Learn More
Dextrosimendan 6-Fenilo, TRC
Código de producto. 30476667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476667 25 mg 25 miligramos
30470325 250 mg 250 miligramos
30474398 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL58917025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2290570-69-1
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Sinónimo (5S)-4,5-Dihydro-5-methyl-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Nombre IUPAC (4S)-4-metil-3-fenil-4,5-dihidro-1H-pirirazina-6-una
SMILES C[C@H]1CC(=O)NN=C1c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrosimendan 6-Phenyl
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O/c1-8-7-10(14)12-13-11(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.095