Learn More
Sal de tartrato de dextrorfano, TRC
Código de producto. 17991105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991105 500 mg 500 miligramos
17922085 100 mg 100 miligramos
17972085 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17991105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD299485500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-98-6
Fórmula molecular C17 H23 N O . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 407.46
Sinónimo ent-17-Methylmorphinan-3-ol (L)-Tartrate, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. B (EP) as (L)-Tartrate, Dextrorphan Tartrate, O-Desmethyldextromethorphan Tartrate, Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9α,13α,14α)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9α,13α,14α)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9α,13α,14α)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Dextrorphan bitartrate, NIH 4591, d-3-Hydroxy-N-methylmorphinan tartrate
Nombre IUPAC (9,13,14α αα)-3-hidroxi-17-metilmorfinano (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanoato
SMILES CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrorphan tartrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m11/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.1944
Porcentaje de pureza >95%