Learn More
Tartrato de dextrorfano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30317415 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30317415 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC12173100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrorphan tartrate
CAS 143-98-6
Nombres de analitos o componentes Dextrorphan tartrate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C17 H23 N O . C4 H6 O6
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo ent-17-Methylmorphinan-3-ol (L)-Tartrate, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. B (EP) as (L)-Tartrate, Dextrorphan Tartrate, O-Desmethyldextromethorphan Tartrate, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. B (EP), Dextromethorphan Imp. B (EP), Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9alpha,13alpha,14alpha)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9alpha,13alpha,14alpha)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9alpha,13alpha,14alpha)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Dextrorphan bitartrate, NIH 4591, d-3-Hydroxy-N-methylmorphinan tartrate, Dextromethorphan Hydrobromide Impurity B as (L)-Tartrate, Dextromethorphan Impurity B as (L)-Tartrate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m11/s1
SMILES CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC (9α ,13α ,14α)-3-hidroxi-17-metilmorfinano (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanoato
Peso molecular (g/mol) 407.46
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.1944 g/mol