Learn More
Dextrorfano, Lipomed
Código de producto. 30461075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30461075 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30461075 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMDEX1873FB50
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Dextrorfano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrorphan
CAS 125-73-5
Nombres de analitos o componentes Dextrorphan
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H23 N O
Sinónimo Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9α,13α,14α)-, 9α,13α,14α-Morphinan-3-ol, 17-methyl- (8 CI), (9α,13α,14α)-17-Methylmorphinan-3-ol, (+)-3-Hydroxy-N-methylmorphinan, (+)-Dextrorphan, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CC[C@@]23 CCCC[C@@H]2 [C@@H]1 Cc4ccc(O)cc34
Nombre IUPAC (1 S,9 S,10 S)-17-metil-17-azatetraciclo[7.5.3.0 ^{1,10}0.0 ^{2,7}]heptadeca-2(7),3,5-trien-4-ol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 257.3706
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.178 g/mol