Learn More
Dextrorfano, Lipomed
Descripción
Dextrorfano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dextrorphan |
| CAS | 125-73-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Dextrorphan |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H23 N O |
| Sinónimo | Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9α,13α,14α)-, 9α,13α,14α-Morphinan-3-ol, 17-methyl- (8 CI), (9α,13α,14α)-17-Methylmorphinan-3-ol, (+)-3-Hydroxy-N-methylmorphinan, (+)-Dextrorphan, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol, (+)-17-Methyl-9 alpha,13 alpha,14 alpha-morphinan-3-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN1CC[C@@]23 CCCC[C@@H]2 [C@@H]1 Cc4ccc(O)cc34 |
| Nombre IUPAC | (1 S,9 S,10 S)-17-metil-17-azatetraciclo[7.5.3.0 ^{1,10}0.0 ^{2,7}]heptadeca-2(7),3,5-trien-4-ol |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |