Learn More
Sal de tartrato de dextrorfano-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dextrorphan-d3 tartrate |
| CAS | 1426174-16-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 2H3 H20 N O . C4 H6 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Dextrorphan-d3 tartrate, (9α,13α,14α)-17-(Methyl-d3)-morphinan-3-ol 2R,3R-dihydroxybutanedioate, Dextrorphan-d3 Tartrate Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m11/s1/i1D3; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 410.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.2132 |
| Mostrar más |