Learn More
Dextrorfano-d3 beta-DO-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dextrorphan-O-Glucuronide-D3 |
| CAS | 524713-58-4 |
| Fórmula molecular | C23 2H3 H28 N O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Dextrorphan-D3 B-D-O-Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31NO7/c1-24-9-8-23-7-3-2-4-14(23)16(24)10-12-5-6-13(11-15(12)23)30-22-19(27)17(25)18(26)20(31-22)21(28)29/h5-6,11,14,16-20,22,25-27H,2-4,7-10H2,1H3,(H,28,29)/t14-,16+,17-,18-,19+,20-,22+,23+/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23CCCC[C@H]2[C@H]1Cc4ccc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)cc34 |
| Peso molecular (g/mol) | 436.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.2289 |