Learn More
Dextrorotation nimorazole phosphate ester, MedChemExpress
Código de producto. 16497598
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497598 10 mg 10 miligramos
16493617 50 mg 50 miligramos
16430078 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16497598
Marca: Medchem Express HY18716
MedChemExpress Dextrorotation nimorazole phosphate ester is an anti-anaerobic and anti-parasitic agent.
Dextrorotation nimorazole phosphate ester is an anti-anaerobic and anti-parasitic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrorotation nimorazole phosphate ester
Forma física Solid
CAS 1124347-33-6
Color Red
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H19N4O7P
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (91.36 mM)
SMILES CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1C[C@H](OP(O)(O)=O)CN2CCOCC2
Peso molecular (g/mol) 350.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.26
Porcentaje de pureza 98.0%