Learn More
Dextropropoxifeno, LoGiCal
Código de producto. 30463333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463333 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463333 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0098.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Propoxyphene
CAS 469-62-5
Nombres de analitos o componentes D-Propoxyphene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H29 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dextropropoxyphene, (2S,3R)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate (ester), (+)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate, (+)-Propoxyphene, Algafan, Depromic, Dextropropoxyphen, Propoxyphene, d-Propoxyphene, (alphaS)-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol 1-propanoate, (alphaS)-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol propanoate (ester), [S-(R*,S*)]-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol propanoate (ester), alpha-(+)-4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate, alpha-d-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-(propionyloxy)butane
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29NO2/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3/t18-,22+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(=O)O[C@@](Cc1ccccc1)([C@H](C)CN(C)C)c2ccccc2
Nombre IUPAC propanoato de [(2S,3R)-4-(dimetilamino)-3-metil-1,2-difenilbutan-2-ilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 339.47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.2198 g/mol