Learn More
Clorhidrato de dextropropoxifeno, LoGiCal
Código de producto. 30460647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460647 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460647 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0098.01
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextropropoxyphene Hydrochloride
CAS 1639-60-7
Nombres de analitos o componentes Dextropropoxyphene Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H29 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dextropropoxyphene Hydrochloride, (+)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate (ester) hydrochloride, (2S,3R)-(+)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate (ester) hydrochloride, (+)-Propoxyphene hydrochloride, Algaphan, Antalvic, Darvon, Darvon hydrochloride, Deprancol, Develin, Dextropropoxyphene hydrochloride, Dolene, Dolocap, Doloxen, Doloxene, Erantin, Femadol, Harmar, Propoxychel, Propoxyphen hydrochloride, Propoxyphene hydrochloride, Proxagesic, SK 65, d-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate hydrochloride, d-Propoxyphene hydrochloride, d-Propoxyphene monohydrochloride, (alphaS)-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol 1-propanoate hydrochloride (1:1), (alphaS)-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol propanoate (ester) hydrochloride, [S-(R*,S*)]-alpha-[2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol propanoate (ester) hydrochloride, alpha-(+)-Propoxyphene hydrochloride, alpha-Propoxyphene hydrochloride, alpha-d-Propoxyphene hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29NO2.ClH/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19;/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3;1H/t18-,22+;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCC(=O)O[C@@](Cc1ccccc1)([C@H](C)CN(C)C)c2ccccc2
Nombre IUPAC [(2S,3R)-4-(dimetilamino)-3-metil-1,2-difenilbutan-2-il] propanoato; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 375.93
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.1965 g/mol